Learn More
L-Tryptophan, TRC
Codice prodotto. 17947444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
10mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17947444 10 g 10g
17967904 25 g 25g
17959074 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17947444 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT94721010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-22-3
Formula molecolare C11 H12 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 204.23
Sinonimo L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-α-Amino-β-indolepropionic acid, (S)-α-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propionic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 1H-Indole-3-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, l-α-Aminoindole-3-propionic acid, l-β-3-Indolylalanine
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-(-)-Tryptophan
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Peso formulazione 204.0899
Percent Purity >95%