missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Tyrosine Ethyl Ester, Mikromol™

Codice prodotto. 30051077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30051077 25 mg 25mg
30050416 100 mg 100mg
30463208 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30051077 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0634.050025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

L-Tyrosine Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico L-Tyrosine Ethyl Ester
CAS 949-67-7
Nomi componenti o analita L-Tyrosine Ethyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H15 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo L-Tyrosine ethyl ester, Tyrosine, ethyl ester, L- (6CI,8CI), (S)-Tyrosine ethyl ester, Ethyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl L-tyrosinate, NSC 519993
InChI Formula InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC Name ethyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Molecular Weight (g/mol) 209.242
Quantità 25 mg
Peso formulazione 209.105 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.