missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tyrosine Ethyl Ester, Mikromol™
Descrizione
L-Tyrosine Ethyl Ester, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Tyrosine Ethyl Ester |
| CAS | 949-67-7 |
| Nomi componenti o analita | L-Tyrosine Ethyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C11 H15 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | L-Tyrosine ethyl ester, Tyrosine, ethyl ester, L- (6CI,8CI), (S)-Tyrosine ethyl ester, Ethyl (S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl L-tyrosinate, NSC 519993 |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?