Specifica
| Punto di fusione | 290°C |
| CAS | 60-18-4 |
| pH | 5.5 to 7.0 |
| Colore | White |
| Formula molecolare | C9H11NO3 |
| Imballaggio | Plastic Powder Jar |
| Numero MDL | MFCD00002606 |
| Sinonimo | l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l |
| InChI Key | OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O |
| Vedi altri risultati |