Learn More
L-Tyrosine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492376 500 mg 500mg
16461506 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0473
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11NO3
Informazioni di solubilità 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Quantità 500 mg
Peso formulazione 181.19
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only