Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine methyl ester, 98%
Catalog Number p-210097
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
1080-06-4
C10H13NO3
195.22
MFCD00002392
MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
70652
CHEBI:17215
methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
1080-06-4
C10H13NO3
195.22
MFCD00002392
MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
70652
CHEBI:17215
methyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico L-Tyrosine methyl ester
Nota nome 98%
Punto di fusione 133°C to 135°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2CH3
Quantità 5 g
Beilstein 14, 612
Condizione di rotazione specifica + 25.00 (20.00°C c=2.4,CH3OH)
Rotazione specifica + 25
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: 5% in methanol
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Tyrosine methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.