Specifications
| Materiale o nome chimico | L-Tyrosine |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 0.97 |
| Densità | 1.4g/mL |
| Quantità | 1 kg |
| Peso formulazione | 181.19 |
| Percent Purity | 99.5% |
| Grado | Research |
| Forma fisica | Powder |