Learn More
L-Tyrosine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15597964 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15597964 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15597964 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 209306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Materiale o nome chimico L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Formula molecolare C9H11NO3
Imballaggio Poly Bottle
Numero MDL MFCD00002606
Sinonimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
InChI Key OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Quantità 1 kg
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Peso formulazione 181.19
Gravità specifica 1L = 1.46kg
Grado Multi-Compendial/USP
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.