Learn More
L-Tyrosine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | L-Tyrosine |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 181.0739 |
| Shipping Condition | Room Temperature |