Learn More
L-Valine 2-Hydroxyethyl Ester Tosylate, TRC
Codice prodotto. 30452420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV0943201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Formula molecolare C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Quantità 1 g
Sinonimo L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxyethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 333.4
Peso formulazione 333.1246