Learn More
L-Valine 2-Hydroxyethyl Ester Tosylate, TRC
Codice prodotto. 30450344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450344 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450344 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCV09432025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Formula molecolare C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Quantità 25 mg
Sinonimo L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
InChI Formula InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxyethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 333.4
Peso formulazione 333.1246