Learn More
L-Valine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10477773
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10477773
Marca: Fisher BioReagents BP397100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Valine
Punto di fusione 315°C
Ammonio 0.02% max.
CAS 72-18-4
Arsenico (As) 1.0ppm max.
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.1% max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 100.5 %
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Altri aminoacidi Not Detected
Formula molecolare C5H11NO2
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00064220
Rotazione specifica 27.6 to 29.0° (+ or -)
Indice di Merck 15, 10095
Stato di soluzione (%T) 98.0% min.
Sinonimo l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
Vettore alfa Valine
InChI Key KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Densità 1.230g/cm³
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-methylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Quantità 100 g
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Peso formulazione 117.08
Percent Purity 98.5 to 100.5%
Forma fisica Powder