Learn More
L-Valinol, Mikromol
Descrizione
L-Valinol, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Valinol |
| CAS | 2026-48-4 |
| Nomi componenti o analita | L-Valinol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H13 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)CO |
| Vedi altri risultati |