Learn More
L-xylo-2-Hexulosonic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30450118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450118 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450118 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX750315250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl L-Sorbosonate
CAS 3031-98-9
Formula molecolare C7 H12 O7
Quantità 250 mg
Sinonimo L-xylo-2-Hexulosonic acid','methyl ester, Gulonic acid','2-keto-','methyl ester','L- (6CI), L-xylo-Hexulosonic acid','methyl ester (7CI,8CI), 2-keto-L-Gulonic acid methyl ester, Methyl 2-keto-L-gulonate, Methyl L-xylo-hexulosonate, NSC 163924, Methyl L-Sorbosonate, Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m0/s1
SMILES COC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC Name methyl (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoate
Molecular Weight (g/mol) 208.166
Peso formulazione 208.0583