missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ L929 CoCl2 treated/Untreated Cell Lysate

Codice prodotto. 18622479 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18622479 2 Vials pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18622479 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP311856

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cell Lysate

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Metodo di preparazione L929 whole cell lysate is provided as a Western blot positive control. The lysates are provided as a set of treated and untreated samples. Use 10 μL / lane for a standard
Quantità 2 Vials
Specie ospite Mouse
Content And Storage Store at -20°C to -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio L929
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.