Descrizione
- Independently or simultaneously set time on four channels
- Audible and visual alarms signify elapsed time
- Easily toggle between channels and clock with top buttons
- Includes spring clip with magnetic back
- Four Channels, 99 hr. timing capacity, 14 display digits, H mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Timer/Clock |
| Intervallo di tempo | 99 hr. |
| Alarms | Audible/Visible |
| Display | Digital |
| Descrizione | Lab Alert™ Four Channel Timer/Clock |
| N. di canali | 4 |
| Tipo di batteria | LR44 |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7.3 cm |
| Vedi altri risultati |