Learn More
Heathrow Scientific™ Lab Alert™ Triple Timer/Clock
Codice prodotto. 16310756 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
20 hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo unitSize
16310756 20 hr. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16310756 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS24490M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.45€
    31.16€ / pezzi 1
    Risparmia 3.29€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Lab Alert™ Triple Timer and Clock in one.
  • Three channels to count up/down
  • Simultaneous display, time-out, and 60 second audible alarm
  • Channels may be started independently or simultaneously
  • Timer automatically counts up after counting down to zero
  • Memory recall
  • 20 hr. timing capacity
  • 10.5 display digits, H mm
Specifica
Product Type Timer/Clock
Intervallo di tempo 20 hr.
Alarms Audible
Display Digital
Descrizione Lab Alert™ Triple Timer/Clock
N. di canali 3
Tipo di batteria AAA
Colore White
Lunghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.6 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 2.2 cm
Peso (sistema imperiale) 0.22 lb.
Peso (sistema metrico) 0.10 kg