Learn More
Metro™ Lab Cart Accessory, Vinyl Cover
Protects shelf contents from dust and other airborne contaminants with a Metro Lab Cart Vinyl Cover
349.00€ - 435.00€
Specifica
Product Type | Cart Cover |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
Materiale | Vinyl |
Larghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15906931
|
Metro™
GWCVC41 |
Clear | 35 in. | 88.9 cm | Short |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15916931
|
Metro™
GWCVC62 |
Clear | 52 in. | 132 cm | Tall |
415.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15926931
|
Metro™
GWSVC41 |
Blue | 35 in. | 88.9 cm | Short |
349.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15936931
|
Metro™
GWSVC62 |
Blue | 52 in. | 132 cm | Tall |
435.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Vinyl construction with Velcro closures
- Clear cover allows easy visual access; blue cover provides light obstruction
- Fits 18 x 36 in. (45.7 x 91.4cm) shelving
Specifica
Cart Cover | |
91.4 cm | |
18 in. |
36 in. | |
Vinyl | |
45.7 cm |