Learn More
Metro™ Lab Cart, Autoclavable
Move and clean your equipment with ease. Metro Lab Cart, preconfigured with a choice of two or three shelves, is itself autoclavable - making cleanup a breeze.
1160.00€ - 1880.00€
Specifica
Product Type | Laboratory Cart |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Altezza (sistema imperiale) | 39 in. |
Altezza (sistema metrico) | 99.1 cm |
Include | Swedged posts and Aluminum split sleeves |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | N. di ripiani | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | N. di ripiani | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15967011
|
Metro™
LC3S1824 |
24 x 18 x 39 in. (61 x 45.7 x 99.1 cm) | 3 | 37.5 lb. |
1575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15957011
|
Metro™
LC2S2436 |
36 x 24 x 39 in. (91.4 x 61 x 99.1 cm) | 2 | 46.5 lb. |
1365.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15947011
|
Metro™
LC2S1824 |
24 x 18 x 39 in. (61 x 45.7 x 99.1 cm) | 2 | 25 lb. |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15977011
|
Metro™
LC3S2436 |
36 x 24 x 39 in. (91.4 x 61 x 99.1 cm) | 3 | 65.5 lb. |
1880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Choice of 2- or 3-shelf models
- Units measure 39 in. (99.1cm) high including casters†
- 18 x 24 in. (45.6 x 61cm) or 24 x 36 in. (61 x 91.4cm) footprints available
Order Info
Casters are not included; sold separately (see 5MHTN, 5MHTNB).
Specifica
Laboratory Cart | |
39 in. | |
Swedged posts and Aluminum split sleeves | |
Casters are sold separately. |
Autoclavable | |
99.1 cm | |
Stainless Steel |