Learn More
IKA™ Agitatore magnetico a disco da laboratorio
Codice prodotto. 10299434 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
10299434 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10299434 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003907500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    361.33€ / pezzi 1
    Risparmia 24.67€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Use this magnetic stirrer for a variety of applications. IKA™ Lab Disc Magnetic Stirrer features set-up plate and casing made from chemically resistant materials.
  • High IP protection class (IP 65)
  • Slip-proof, safe stand
  • Max. stirring quantity (H2O: 800mL)
  • Speed range: 15 to 1500rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Speed da 15 a 1500 rpm
Posizioni di agitazione 1
Materiale piastra superiore Piastra per impostazione in poliestere
Tensione 100/240 V
Wattage 5 w
Altezza (sistema metrico) H 12 mm
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 100 mm
Frequenza 50/60 Hz
Modello White
Temperature Range (Metric) Da 5 a 40°C
Tipo Agitatore magnetico ultrapiatto compatto
Peso (sistema metrico) 0.3 kg