Learn More
Fisherbrand™ Lab Drying Rack Replacement Basket
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Lab Glassware
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Product Type | Replacement Basket |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Capacità | Lab Glassware |
| Materiale | ABS |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Square |
| Ripiani | None |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lab Drying Rack (120791 F) |
| Vedi altri risultati |