Learn More
Fisherbrand™ Lab Drying Rack Replacement Draining Set
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Length: 482.6 mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Accessory |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Materiale | Silicone |
| Ripiani | None |
| Sovrapponibile | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lab Drying Rack (120791 F) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 482.6 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 19 in. |