Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blue, Green |
| Capacità | Lab Glassware |
| Materiale | ABS |
| Posizioni | 1 |
| Forma | Cylindrical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lab Drying Rack (120791 F) |
| Lunghezza (sistema metrico) | Short pegs: 137.16 x 10.16 x 19.81 mm; Long pegs: 175.26 x 10.16 x 19.81 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | Short pegs: 5.4 x 0.4 x 0.78 in.; Long pegs: 6.9 x 0.4 x 0.78 in. |
| Vedi altri risultati |