Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Codice prodotto. 10431341
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) base:
300 mm
900 mm
Larghezza (sistema metrico) base:
300 mm
900 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) base Larghezza (sistema metrico) base unitSize
10431341 300 mm 300 mm Pezzo
10711012 900 mm 900 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10431341 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 11180
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bochem™ Lab-Jack with improved scissor technology and reduced tolerances.
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Scissor-construction made of 18/10-stainless steel
  • All models are manufactured according to DIN 12897
  • With the bigger models, the use of a ratchet is recommended, which connects with a special adjusting wheel
  • The ratchet is included
  • Maximum dynamic operating load: 15kg
  • Maximum static operating load 60kg
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Altezza (sistema metrico) 90 to 470 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 300 mm
Larghezza (sistema metrico) base 300 mm
Dimensioni filo M12 x 1.75