Learn More
Berthold Technologies Lab Jack With Table 200 x 200 mm
Codice prodotto. 31777305 Sfoglia Tutto Berthold Technologies Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Imaging System
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura)
31777305 Imaging System
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777305 Fornitore Berthold Technologies N. del fornitore 64469
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Used in the NightSHADE imaging system to bring the samples closer to the camera.
  • The camera position in the Berthold NightSHADE in vivo imaging system is fixed
  • The lab jack raises the sample closer to the camera
  • Supports imaging of small samples
  • Allows imaging of specific areas of larger samples
Specifica
Tipo Support Stand
Da utilizzare con (apparecchiatura) Imaging System
Profondità (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm