Learn More
TexWrite™ 22 Cleanroom Bond Paper
Codice prodotto. 12383765 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
12383765 Blue pezzi 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12383765 Fornitore Texwipe N. del fornitore TX5811
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Cleanroom bond without organic fillers
  • No organic fillers
  • No natural latex binders
  • High strength and excellent heat resistance
  • Excellent toner adhesion
  • Cleanroom packaged
  • Precision-cut edges
  • Very low particle counts and sodium levels
  • Reduced ionic and metal contamination
  • Compatible with toner and offset printing
  • Autoclavable for use in sterile environment
Specifica
Colore Blue
Dimensioni (L x P) 297 x 210 mm
Lunghezza (sistema metrico) 297 mm
Larghezza (sistema metrico) 210 mm
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con (applicazione) Standard-duty and high-speed laser printers and photocopiers
Size A4