Learn More
Brannan™ Termometro a liquido per immersione totale
Codice prodotto. 11577273 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –10 a 50 °C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11577273 Da –10 a 50 °C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11577273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.30€
    2.63€ / pezzi 1
    Risparmia 0.67€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro per uso generico/per agitazione, utile per una vasta gamma di esigenze di laboratorio. I termometri ad alcool rosso per immersione totale Fisherbrand™ sono dotati di fondo bianco per una migliore leggibilità.
  • With amber graduations
  • Non-roll fitting
  • Reinforced bulb for stirring
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Tipo di immersione Totale
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Alcool rosso
Product Type Termometro a colonna di liquido
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da –10 a 50 °C
Suddivisione 0,5 °C