Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Antibody Diluent OP Quanto
Achieve crisp staining while minimizing background staining with Epredia™ Lab Vision™ Antibody Diluent OP Quanto.
Marca:  Epredia™ TA-125-ADQ
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Codice prodotto. 12697993
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Contains a protein stabilizing agent and preservative
  • Suitable for use as a negative control reagent during immunohistochemical staining
  • Concentrated antibodies can be diluted to the appropriate titer specified on the individual antibody datasheet or determined by the user, to achieve optimal staining
Specifica
Specifica
125 mL
2° to 8°C
Antibody Diluent
Offerte speciali
For in vitro diagnostic use