Learn More
Epredia™ Tampone citrato Lab Vision™ per recupero epitopo da calore (10X)
Codice prodotto. 12648286 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125mL
500 ml
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12648286 500 ml 500mL
12638286 125mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12648286 Fornitore Epredia™ N. del fornitore AP9003500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Improve the reactivity of many antibodies in formalin-fixed tissues with the Epredia™ Lab Vision™ Citrate Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • Citrate buffer, pH 6.0
  • 10X stock solution
  • Diluted 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions:
  • Store at room temperature.
  • Stable for up to 18 months.
  • Contains no preservatives.
  • For periods longer than 3 months, store at 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Temperatura ambiente
Diluizione 10X
Product Type Citrato
Quantità 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 6
For Reserach Use only