Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer H (100X)
Codice prodotto. 12603987 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
9 x 15 mL
Dimensione della confezione:
135mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12603987 9 x 15 mL 135mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12603987 Fornitore Epredia™ N. del fornitore TA135HBH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.00€
    688.34€ / 135mL
    Risparmia 128.66€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Perform heat induced epitope retrieval (HIER) on formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections using the Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer H (100X).
  • For in vitro diagnostic use
  • Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Content And Storage Room temperature
Diluizione 100X
Product Type HIER
Quantità 9 x 15 mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 6 to 7
Status giuridico IVD
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.