Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer L (100X)
Codice prodotto. 12693977 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
9 x 15 mL
Dimensione della confezione:
135mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12693977 9 x 15 mL 135mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12693977 Fornitore Epredia™ N. del fornitore TA135HBL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00€
    610.04€ / 135mL
    Risparmia 171.96€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Perform heat induced epitope retrieval (HIER) on formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections using the Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer L (100X).
  • For in vitro diagnostic use
  • Storage Conditions: Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Room temperature
Diluizione 100X
Product Type HIER
Quantità 9 x 15 mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 6 to 7
Status giuridico IVD