Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer M (100X)
Codice prodotto. 12613987 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
9 x 15 mL
Dimensione della confezione:
135mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12613987 9 x 15 mL 135mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12613987 Fornitore Epredia™ N. del fornitore TA135HBM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    613.53€ / 135mL
    Risparmia 173.47€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Perform heat induced epitope retrieval (HIER) on formalin-fixed paraffin-embedded tissue sections using the Epredia™ Lab Vision™ HIER Buffer M (100X)
  • For in vitro diagnostic use
  • Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Room temperature
Diluizione 100X
Product Type HIER
Quantità 9 x 15 mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 6 to 7
Status giuridico IVD
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X9 HIER BUFFER M, 9 BT/CS, (100X CONCENTRATE), 100X stock solution, must be diluted 100 fold
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone