Learn More
Epredia™ Soluzione di montaggio a base acquosa Lab Vision™ PermaFluor™
Codice prodotto. 12695925 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
30 ml
Dimensione della confezione:
30mL
6mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12695925 30 ml 30mL
12685925 6 ml 6mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12695925 Fornitore Epredia™ N. del fornitore TA030FM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.09€
    95.16€ / 30mL
    Risparmia 131.93€
    58% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Enhance FITC intensity in fluorescence microscopy with Epredia™ Lab Vision™ PermaFluor™ Aqueous Mounting Medium.
  • Reduces fading
  • Immobilizes cover glass over tissue section
Storage Conditions: Store at 2°-8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Conservare a 2° - 8 °C
Volume (sistema metrico) 30 ml