Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Codice prodotto. 12698286 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50mL
125mL
500mL
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12698286 500mL 500mL
12678286 50mL 50mL
12688286 125mL 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12698286 Fornitore Epredia™ N. del fornitore AP9005500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Improve the reactivity of certain antibodies in formalin-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X).
  • 100X stock solution
  • 100mM Tris-HCl buffer, pH 10.0
  • Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C.
Diluizione 10X
Product Type HIER
Quantità 500mL
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry
pH 10
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 500 ML TRIS-HCL BUFFER FOR HEAT-INDUCED EPITOPE Retrieval(10X) CE IVD 500mL
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Hydrogen chloride