Learn More
Epredia™ UltraVision Quanto Detection System AP
Delivers higher lab profitability and better staining by supporting laboratories to select the best antibody for each test.
1790.00€ - 4255.00€
Specifica
Specificità anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Include Enzyme Substrate Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Include Enzyme Substrate Prezzo Quantità e disponibilità  
12654007
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
TL-060-QAL
60mL Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB) Alkaline Phosphatase None provided
1790.00€
60mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12664017
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
TL-125-QAL
125mL Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-125-QPB), AP Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V Block (TA-125-UB) Alkaline Phosphatase None provided
2755.00€
125mL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15290715
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
TL-125-QCK
125mL
TA-100-DHBL x 5, TA-100-DHBM x 3,TA-100-DHBH x 2,TL-125-QHD (125mL kit),TA-999-TT x 4
Peroxidase Diaminobenzidine (DAB) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
UltraVision Quanto AP has been validated in combination with Liquid Fast-Red Substrate System and provides four major benefits:
  • High sensitivity—can both be used for tricky and challenging markers and/or allows a more gentle HIER
  • Increased sensitivity for rabbit antibodies—more economical use of expensive rabbit monoclonal antibodies
  • Crisp, clear and strong staining for high contrast
  • Reduced incubation times for shorter run times
Polymer detection methods have been shown to provide increased sensitivity and detection simplicity. This innovative micropolymer technology has major advantages over conventional IHC systems. It allows the “detector” to readily penetrate the nuclear membrane enabling the user to detect nuclear antigens without sacrificing the ability to stain cytoplasmic and membrane antigens. UltraVision Quanto amplifies the signal with both mouse and rabbit primary antibodies making it versatile and easy to use. Background noise due to nonspecific binding to endogenous biotin molecules is eliminated because UltraVision Quanto is not a biotin/avidin based system. The signal to noise ratio is further enhanced to detect low antigen expression or compensate for low primary antibody affinity by utilizing highly purified secondary antibodies and enzymes. The UltraVision Quanto ultimately provides the user with a rapid, easy to use, and versatile IHC detection system that offers superior staining of tissues traditionally thought difficult to visualize.
  • Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
  • Enzyme: Alkaline Phosphatase
  • Chromogen/Substrate: None provided
Includes: TL-060-AL: Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-125-QPB), AP Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V Block (TA-125-UB)
Specifica
Specifica
anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)