Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 CD [GD DC5 CM] with Liquid Dispensing, DryPlus, Conductivity Monitoring, and Monitoring Package
Codice prodotto. 30533248 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
3N, AC
Dimensione della confezione:
1 foglio
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
30533248 3N, AC 1 foglio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533248 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12799750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14435.00€
    13299.17€ / 1 fogli
    Risparmia 1135.83€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
With liquid dispensing and Efficient hot air drying - DryPlus
  • Performance/cycle, e.g. 128 ST laboratory bottles or 98 ST pipettes
  • Comprehensive, fully flexible programming for your requirements
  • Powerful, variable-speed and highly robust pump
  • Drying unit DryPlus for challenging laboratory glassware
  • Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
  • Functional enhancement made possible with retrofitting kits
  • Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
  • Efficient hot air drying - DryPlus Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Display Full-color Touch Screen
Materiale Stainless Steel
Product Type Laboratory Washer/Dryer
Portata 500 L/min.
Pressione max 1000 kPa
Pressione min. dell'acqua purificata 200 kPa
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning of Laboratory Glassware
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-Disinfectors
Include DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema imperiale) 65°C
Temperatura max acqua in ingresso (sistema metrico) 65°C
Temperatura min. acqua in ingresso (sistema metrico) 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Profondità (sistema imperiale) 27 3/8 in.
Profondità (sistema metrico) 69.50 cm
Altezza (sistema imperiale) 32 7/8 in.
Altezza (sistema metrico) 83.50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 35 3/8 in.
Larghezza (sistema metrico) 89.80 cm
Requisiti elettrici 3N, AC
Tensione 400 V
Frequenza 50 Hz