Learn More
Metro™ Lab Worktable Accessory, Backsplash
Match length and color with selected countertop
107.00€ - 185.00€
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 10.2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15917021
|
Metro™
LT30BSG |
Gray | 27.75 in. | 70.5 cm |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907031
|
Metro™
LT36BSB |
Black | 33.75 in. | 87.5 cm |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907021
|
Metro™
LT30BSB |
Black | 27.75 in. | 70.5 cm |
107.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15917031
|
Metro™
LT36BSG |
Gray | 33.75 in. | 87.5 cm |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907041
|
Metro™
LT48BSB |
Black | 45.75 in. | 116.2 cm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15917041
|
Metro™
LT48BSG |
Gray | 45.75 in. | 116.2 cm |
158.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15917051
|
Metro™
LT60BSG |
Gray | 57.75 in. | 146.6 cm |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907051
|
Metro™
LT60BSB |
Black | 57.75 in. | 146.6 cm |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- 4 in. high (10.2 cm)
- Attaches to phenolic table top using pre-drilled holes
Specifica
4 in. | |
10.2 cm |