Learn More
MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution
Codice prodotto. 30281207 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
30281207 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30281207 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 093051354
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Special formulated solution for microorganisms removal in water baths.
  • MP Biomedicals LabCare Water Bath Disinfectant Solution is a broad-spectrum, high-efficiency, Stable, low-toxic, antimicrobial microbicide and preservative solution
  • It is specifically formulated for inhibiting and removing microorganisms from water in water baths or incubator tanks
  • Ensures water cleanliness and prevents cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Disinfectant Solution
Color-coded No
Forma Liquid
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Size 500 mL