Descrizione
- CO2 resistant elastomeric sealed caps
- Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
- Certified to IATA/U.S. DOT/UN3373 standards
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP, IATA 95 kPa, UN3373 standard |
| Materiale chiusura | Polypropylene, Class VI |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Shipping on dry ice |
| Imballaggio | Individually Wrapped |
| Sterilità | Sterile |
| Senza RNasi | Yes |
| Senza Dnasi | Yes |
| Vedi altri risultati |