Learn More
Labconco 500, 750 and 1000 ml Lyph-Lock Flask Seal
Codice prodotto. 15163055 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
0.2 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15163055 0.2 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15163055 Fornitore Labconco N. del fornitore 7559400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    126.27€ / pezzi 1
    Risparmia 6.73€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Flexible silicone rubber seal grasps the top and bottom of the Lyph-Lock flask.
Flexible silicone rubber seal grasps the top and bottom of the Lyph-Lock flask. The ring holds securely together during pre-freezing and lyophilization. Glass flasks withstand max temperature of 490º C. Gaskets withstand a max temperature of 450º C.
Specifica
Peso (sistema imperiale) 0.5 lbs
Peso (sistema metrico) 0.2 kg