Learn More
Labconco™ RapidVap™ Vertex Dry Evaporator Blocks
Codice prodotto. 15796799 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
RapidVap Vertex Dry Evaporators
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15796799 RapidVap Vertex Dry Evaporators Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15796799 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7321601
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Holds sample containers in place in RapidVap™ Vertex Dry Evaporators.
Aluminum block for 16 x 100 mm OD tubes. Capacity of 50 tubes. All RapidVap Vertex Dry Block Evaporators require a Block (not included). Blocks of solid aluminum include stainless steel handles to lift the block in and out of the evaporator. A 0.21 in. (0.5 cm) diameter port in the upper left hand corner of the block is provided for insertion of the temperature probe to monitor upper block temperature. Select a block that closely matches the outside diameter of your sample container. Glassware is required (not included).
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) RapidVap Vertex Dry Evaporators
Capacità 16 x 100 mm O.D. Tubes
Materiale Aluminum
No. of Places 16
Tipo Block
Volume (sistema metrico) 12 mL
Peso (sistema imperiale) 21 lb.
Peso (sistema metrico) 9.5 kg