Learn More
Labconco™ Aseptic Valved Flask Adapter
Codice prodotto. 15722815 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fast-Freeze Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15722815 Fast-Freeze Flasks Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15722815 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7543900
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
For use with Fast-Freeze Flasks
Aseptic valved flask adapter allows filling user-supplied Labconco Fast-Freeze Flask under sterile conditions prior to lyophilization.
  • For use with Labconco Fast-Freeze Flasks 120 mL up to 2000 mL.
  • Valve closes to isolate contents for transportation.
Specifica
Tipo Aseptic Valved Flask Adapter
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fast-Freeze Flasks
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 4.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 1.75 in.
Altezza (sistema metrico) 4.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 226 g