Learn More
Labconco™ Canisters with Stands
Codice prodotto. 13275130 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
13275130 Polypropylene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13275130 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7815300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    487.21€ / pezzi 1
    Risparmia 62.79€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Clear polypropylene canisters allow for visual inspection of trap contents
  • Canister has inlet and outlet 1.9cm (0.75 in.) NPT, 1.3cm (0.5 in.) tube fittings
  • Weight: 2.3kg (5 lb.)
Accommodate any of the following trap inserts (sold separately):
  • Acid Trap Insert
  • Moisture Trap Insert
  • Radioisotope Trap Insert
  • Solvent Trap Insert
  • Ammonia Trap Insert
Specifica
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) RapidVap™ vacuum evaporation system
Tipo Canister With Stand
Peso (sistema imperiale) 5 lb.
Peso (sistema metrico) 2.3 kg