Learn More
Labconco™ Carbon Filters for Purifier™ Class I and HEPA Filtered Enclosures
Codice prodotto. 12822141 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
30 to 40 in.
40 to 50 in.
Peso (sistema imperiale):
10 lb.
13 lb.
Larghezza (sistema imperiale):
30 in.
42 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Peso (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) unitSize
12822141 40 to 50 in. 13 lb. 42 in. Pezzo
15813327 30 to 40 in. 10 lb. 30 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12822141 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3937400
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For easy installation atop the Purifier Class I or HEPA Filtered Enclosures
  • Trap nonvolatile solvent vapors/odors from samples or minute quantities of chemicals
  • Trace odor filter with organic activated carbon
Specifica
Tipo di filtro Carbon
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3 ft. Purifier™ class I and HEPA filtered enclosures, XPert™ filtered balance system
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Peso (sistema imperiale) 13 lb.
Peso (sistema metrico) 5.9 Kg
Lunghezza (sistema imperiale) 40 to 50 in.
Profondità (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema imperiale) 42 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Dimensions 40 to 50 x 42 x 1 in. (101.6 to 127 x 106.7 x 2.5 cm)
Profondità (sistema metrico) 45.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 101.6 to 127 cm
Larghezza (sistema metrico) 106.7 cm
Product Type Filter