Learn More
Labconco™ Clear Stoppering Chamber
Codice prodotto. 10183432 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz, International
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10183432 230 V, 50/60 Hz, International Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10183432 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7868030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8010.00€
    6525.86€ / pezzi 1
    Risparmia 1484.14€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-02-2027
Clear Stoppering Chamber for use with 6 L, 12 L and 18 L Freezone™ Dryers.
  • Allows flasks attachment with freeze dry system or contain samples in bulk
Specifica
Tipo Clear Stoppering Chamber
N. di ripiani 1
Temperature Range (Metric) Up to 40°C
Materiale Acrylic
Da utilizzare con (applicazione) To provide economical means of stoppering serum bottles
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6 L, 12 L and 18 L FreeZone™ Dryers
Diametro (sistema imperiale) 13.5 in.
Diametro (sistema metrico) 34 cm
Altezza (sistema imperiale) 23 in.
Altezza (sistema metrico) 58.4 cm
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, International
Frequenza 50/60 Hz
Peso (sistema imperiale) 30 lb.
Peso (sistema metrico) 13.6 kg