Learn More
Labconco™ Dished Work Surface
Codice prodotto. 11701549 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
35.5 x 48 x 1 in.
35.5 x 72 x 1 in.
29 x 24 x 1 in.
29 x 36 x 1 in.
29 x 72 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 ft. Wide Hoods
3 ft. Wide Hoods
4 ft. Wide Hoods
6 ft. Wide Hoods
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11701549 35.5 x 48 x 1 in. 4 ft. Wide Hoods Pezzo
17823271 29 x 72 x 1 in. 6 ft. Wide Hoods -
17632145 35.5 x 72 x 1 in. 6 ft. Wide Hoods -
10674093 29 x 24 x 1 in. 2 ft. Wide Hoods Pezzo
17124871 29 x 36 x 1 in. 3 ft. Wide Hoods Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11701549 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3909906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4418.55€
    1766.27€ / pezzi 1
    Risparmia 2652.28€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Labconco Dished Work Surface are contoured and designed to support a variety of Labconco enclosures.
  • Contain spills; chemical resistant
  • 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
  • For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 ft. Wide Hoods
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Peso (sistema imperiale) 125 lb.
Peso (sistema metrico) 56 kg
Profondità (sistema imperiale) 35.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 48 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Include Spills
Dimensions 35.5 x 48 x 1 in.
Profondità (sistema metrico) 90 cm
Larghezza (sistema metrico) 122 cm
Product Type Dished Work Surface
Materiale Epoxy
Colore Black
Stile di taglio Without Cutout