Descrizione
- Contain spills; chemical resistant
- 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
- For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3 ft. Wide Hoods |
| Altezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Peso (sistema imperiale) | 75 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 34 kg |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 29 in. |
| Profondità (sistema imperiale) | 29 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 2.5 cm |
| Include | Spills |
| Dimensions | 29 x 36 x 1 in. |
| Vedi altri risultati |