Learn More
Labconco™ Dished Work Surface
Codice prodotto. 17823271 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
35.5 x 48 x 1 in.
35.5 x 72 x 1 in.
29 x 24 x 1 in.
29 x 36 x 1 in.
29 x 72 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 ft. Wide Hoods
3 ft. Wide Hoods
4 ft. Wide Hoods
6 ft. Wide Hoods
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17823271 29 x 72 x 1 in. 6 ft. Wide Hoods -
11701549 35.5 x 48 x 1 in. 4 ft. Wide Hoods Pezzo
17632145 35.5 x 72 x 1 in. 6 ft. Wide Hoods -
10674093 29 x 24 x 1 in. 2 ft. Wide Hoods Pezzo
17124871 29 x 36 x 1 in. 3 ft. Wide Hoods Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17823271 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3909910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4724.50€
    4369.36€ / pezzi 1
    Risparmia 355.14€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Labconco Dished Work Surface are contoured and designed to support a variety of Labconco enclosures.
  • Contain spills; chemical resistant
  • 1 in. Thick (2.5 cm) solid black epoxy
  • For use with: Paramount™ and Paramount 360™ ductless enclosure, Purifier™ Class I enclosure, Purifier™ filtered PCR enclosure, Purifier™ HEPA filtered enclosure, Purifier
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6 ft. Wide Hoods
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Peso (sistema imperiale) 150 lb.
Peso (sistema metrico) 68 kg
Lunghezza (sistema imperiale) 29 in.
Profondità (sistema imperiale) 29 in.
Larghezza (sistema imperiale) 72 in.
Altezza (sistema metrico) 2.5 cm
Include Spills
Dimensions 29 x 72 x 1 in.
Profondità (sistema metrico) 74 cm
Larghezza (sistema metrico) 183 cm
Product Type Dished Work Surface
Materiale Epoxy
Colore Black
Stile di taglio Without Cutout