Learn More
Labconco™ Drying Train: Tubing Enclosure Kit
Codice prodotto. 11701469 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
Labconco Drying Train
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
11701469 Labconco Drying Train Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11701469 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 5242501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Accessories for Labconco Drying Train
For all glove boxes
Composed of 25 ft. fluorinated ethylene propylene (FEP) tubing and eight inserts
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.27 cm
Materiale FEP
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/2 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 0.95 cm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.62 m
Da utilizzare con Labconco Drying Train
Da utilizzare con (applicazione) All glove box
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Peso (sistema metrico) 1.4 kg
Include 25 ft. FEP tubing, eight tube inserts and two connectors to connect the oxygen and moisture removal column to the diaphragm pump
Product Type Tubing Enclosure Kit