Learn More
Labconco™ Exhaust Damper
Codice prodotto. 15409434 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
6 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15409434 6 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15409434 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 3924000
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For 2 ft., 3 ft., and 4 ft. enclosures.
Manual Duct Damper, powder-coated steel, 6 in. nominal diameter. For use with Labconco ventilated enclosures.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hoods and Enclosures
Peso (sistema imperiale) 1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 Kg
Product Type Exhaust Damper
Diametro (sistema imperiale) 6 in.
Materiale Powder-coated Steel
Diametro (sistema metrico) 15.24 cm
Da utilizzare con (applicazione) Exhausting Enclosures